Merck
Z332992
Sigma-Aldrich
PLASTIBRAND Pipettenspitzen-Set
volume range 2-200 μL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
Volumenbereich:
2-200 μL
Sterilität:
non-sterile
Leistungsmerkmale:
autoclavable
barrier: no
DE-M marking
Verpackung:
rack of 96
Hersteller/Markenname:
BRAND 712305
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
colorless tip
yellow rack
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
autoclavable
barrier: no
DE-M marking
Verpackung
rack of 96
Hersteller/Markenname
BRAND 712305
Volumenbereich
2-200 μL
Allgemeine Beschreibung
Plastibrand Pipettenspitzen werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und sind konformitätsbescheinigt, autoklavierbar bei 121°C, aus hochreinem PP. Getestet für BRAND, Eppendorf®, Gilson® und Labsystems, passend auch für viele andere Pipetten.
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)