Z331872
BRAND® Spender III Flaschenaufsatz Spender, Einfache Einteilung
0.2-2 mL, with SafetyPrime
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
with SafetyPrime
Hersteller/Markenname
BRAND 4700321 EU
BrandTech 4701321 US
Messbereich
0.2-2 mL
Allgemeine Beschreibung
- Zuverlässig und langlebig durch Spitzenmaterialien wie ETFE, PTFE, PFA, FEP, Borosilikatglas, Platinum-Iridium.
- Sicherheitsdosiersystem. Minimiert unbeabsichtiges Verschütten bei falscher Installation.
- Einstellbarer Dosierwinkel. Kann gedreht werden, so dass das Etikett stets sichtbar ist. Sicherheitsdeckel.
- Teleskopisches Einfüllrohr. Passt auf verschiedene Flaschengrößen - ohne Messen und Schneiden.
- Wartungsfreies Kugelventil.
- Einfaches System zur Kalibrierung ohne Werkzeug. Die eingebaute Sicherung zeigt permanent an, daß das Gerät nicht mehr der Werkseinstellung entspricht. Leicht ablesbares Display, einfache Volumeneinstellung mit Einstellknopf.
- Dispensette® III: Ideal für alle Reagenzien, auch für starke Säuren. H3PO4, H2SO4, wie NaOH, KOH, Salzverbindungen und andere Lösemittel (z.B. Methanol, Acetonitril).
- Das SafetyPrime¿ Ventil verhindert jeglichen Reagenzverlust bei der Inbetriebnahme.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Simple: Wide range of applications for organic solvents, acids, alkalis and saline solutions.
- Easy: Minimum operating forces, maximum comfort.
- Efficient: Reliable in challenging continuous operation and with aggressive media.
Verlinkung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)