Wichtige Dokumente
Z331716
BRAND® Pipettierhelfer, macro
green
Synonym(e):
brand pipette, macro pipette controller
Größe auswählen
63,60 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
63,60 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
green
plastic (autoclavable)
silicone (autoclavable)
Leistungsmerkmale
autoclavable
Hersteller/Markenname
BRAND 26201
Volumen
0.1-200 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)