Merck
Z331627
BRAND® Erlenmeyer-Kolben, Weithals, Schraubkappe, PP
capacity 100 mL
Synonym(e):
conical flasks
Größe auswählen
6 EA
39,30 €
39,30 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 EA
39,30 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
39,30 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Materialien
flat bottom
polypropylene
wide-neck
Verbindung
joint ST/NS34/35
joint neckGL 40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Screw cap
with cap
Verpackung
case of 6
Hersteller/Markenname
BRAND 93172
AD × H
64 mm × 110 mm
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit Graduierung. Hals mit Schliff. Mit Schraubkappe, aus klarem PP
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)