Merck
Z329398
BRAND® Magnetrührstäbchen, PTFE, dreieckig
L 55 mm, bar diam. 14 mm
Synonym(e):
PTFE, Stirring rods
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
NACRES:
NB.72
Materialien
triangular PTFE-coated
Verpackung
pack of 10
Hersteller/Markenname
BRAND 137822
Länge
55 mm
Stabdurchmesser
14 mm
Allgemeine Beschreibung
Die Keilform sorgt für gute Durchmischung von Lösungen mit Feststoffe, auch schon bei niedrigen Drehzahlen.
Sonstige Hinweise
BR137822 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG