Merck
Z327255
BRAND® Messzylinder, PMP, blaue Skala
volume 10 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
Leistungsmerkmale
subdivision 0.2 mL
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
10 mL
Höhe
145 mm
Allgemeine Beschreibung
Messzylinder, hohe Form, blau aufgedruckte Skalierung, aus transparentem PMP (TPX®). Entsprechen der ISO 6706 (Toleranzen auch nach DIN 12680-1, Klasse B für Messzylinder aus Glas). Kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Leicht ablesbar, mit Ausgiesser. Dampfsterilisierbar bei 121°C ohne Genauigkeitsverlust.
Sonstige Hinweise
BR34708 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)