Merck
Z327093
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, amber glass
volume 500 mL, accuracy: 0.25 mL
Größe auswählen
2 EA
126,00 €
126,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
126,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
126,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Materialien
borosilicate glass 3.3 flask
Verbindung
joint ST/NS neck19/26
Leistungsmerkmale
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 37452
Messbereich Volumen
500 mL, accuracy: 0.25 mL
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Messkolben nach DIN EN ISO 1042, Klasse A, konformitätsbescheinigt, mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Lieferung mit austauschbarem braunem Glas Stopfen. Beschriftung in hochkontrastischer weisser Emaille. Blaubrand Messkolben werden mit einem detaillierten Chargenzertifikat in jeder Packung geliefert.
Sonstige Hinweise
BR37452 (India)
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)