Merck
Z326070
BRAND® Silberbrand Pipetten, Kolben-Typ
capacity 5 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Materialien
AR-Glas®
Leistungsmerkmale
calibrated to deliver (TD, EX)
class B
graduations
subdivision 0.05 mL
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
BRAND 31111
Messbereich
accuracy: 0.05 mL
Kapazität
5 mL
Allgemeine Beschreibung
Kolbenpipetten, kalibriert auf Auslauf (TD, EX). Beschriftung aus weisser Emaille
Sonstige Hinweise
BR31111 (India)
Rechtliche Hinweise
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)