Z326046
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, cotton plug
capacity 2 mL, blue graduations
Größe auswählen
89,40 €
Größe auswählen
About This Item
89,40 €
Empfohlene Produkte
Materialien
AR-Glas®
Leistungsmerkmale
calibrated to deliver (TD, EX)
class AS with batch number
graduation
subdivision 0.02 mL
Verpackung
pack of 12
Hersteller/Markenname
BRAND 27309
Messbereich
accuracy: 0.02 mL
Kapazität
2 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.