Merck
Z290521
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel tops
Funnel top, funnel capacity 300 mL
Größe auswählen
1 EA
144,00 €
144,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
144,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
144,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Materialien
glass housing
Leistungsmerkmale
graduation
Verpackung
pkg of 1 ea
Trichterkapazität
300 mL
Membrandurchm.
47 mm
Halsdurchm.
47 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)