Wichtige Dokumente
X2629
endo-1,4-β-Xylanase from Trichoderma longibrachiatum
Synonym(e):
1,4-β-D-Xylanxylanohydrolase
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
≥1.0 units/mg solid
Zusammensetzung
Protein, ≥10%
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)