Merck
WHA10426994
Whatman® Gel-Blotting-Papiere, Güteklasse GB005
GB005 blotting sheets, 58 x 58 cm, 25/pk
Synonym(e):
Western blotting paper, Z613916, blotting paper, protein blotting paper
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
sheets
Leistungsmerkmale
Grade GB005
Verpackung
pack of 25
Hersteller/Markenname
Whatman 10426994
Whatman Article No. 28415430 (US reference)
L × B
58 cm × 58 cm
Dicke
1.5 mm
Eignung
suitable for (semi-dry blotting of proteins)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
1,5 mm äußerst saugfähiges Papier empfohlen für das halbtrockene Protein-Blotting
GB005
Für Anwendungen, bei denen auch weniger Lagen des Blotting-Papiers eine hohe Leistung gewährleisten müssen, wird ein dickes (1,5 mm), stark absorbierendes Papier empfohlen. Für das halbtrockene Protein-Blotting empfohlen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Reine Zellulose, die ohne Additive jeglicher Art gänzlich aus Baumwoll-Linters höchster Qualität erzeugt wird. Stellt sicher, dass während der Transferschritte keine Kontaminierung stattfindet.
  • Speziell für chromatographische und Blotting-Verfahren hergestellt und getestet. Dadurch werden die Dochtwirkung und die Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung sichergestellt, die für saubere und gleichmäßige Übertragungen beim Blotting wichtig sind.
  • Whatman 3MM Chr gilt als Branchenstandard für Blotting-Verfahren.
  • Praktische Größen sind als Blätter erhältlich, die präzise auf die gängigsten Gel- und Transfermembrangrößen zugeschnitten sind. Ermöglicht Direktverwendung ohne jegliche Anpassungen und beseitigt so Abweichungen zwischen verschiedenen Blättern.
Sonstige Hinweise
Anwendungsgebiet: Nur für interne Forschungszwecke. Diese Produkte sind nicht für diagnostische Zwecke oder den Wiederverkauf bestimmt.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)