Merck
WH0150160M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CESK1 antibody produced in mouse
clone 4G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-T-complex protein 1
Größe auswählen
100 μG
490,00 €
490,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
490,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4G6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CCT8L2(150160)
Immunogen
CESK1 (AAH33797, 1 a.a. ~ 557 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDSTVPSALELPQRLALNPRESPRSPEEEEPHLLSSLAAVQTLASVIRPCYGPHGRQKFLVTMKGETVCTGCATAILRALELEHPAAWLLREAGQTQAENSGDGTAFVVLLTEALLEQAEQLLKAGLPRPQLREAYATATAEVLATLPSLAIQSLGPLEDPSWALHSVMNTHTLSPMDHLTKLVAHACWAIKELDGSFKPERVGVCALPGGTLEDSCLLPGLAISGKLCGQMATVLSGARVALFACPFGPAHPNAPATARLSSPADLAQFSKGSDQLLEKQVGQLAAAGINVAVVLGEVDEETLTLADKYGIVVIQARSWMEIIYLSEVLDTPLLPRLLPPQRPGKCQRVYRQELGDGLAVVFEWECTGTPALTVVLRGATTQGLRSAEQAVYHGIDAYFQLCQDPRLIPGAGATEMALAKMLSDKGSRLEGPSGPAFLAFAWALKYLPKTLAENAGLAVSDVMAEMSGVHQGGNLLMGVGTEGIINVAQEGVWDTLIVKAQGFRAVAEVVLQLVTVDEIVVAKKSPTHQEIWNPDSKKTKKHPPPVETKKILGLNN
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)