WH0084676M1
Monoclonal Anti-TRIM63 antibody produced in mouse
clone 6G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-FLJ32380, Anti-IRF, Anti-MURF1, Anti-MURF2, Anti-RNF28, Anti-SMRZ, Anti-tripartite motif-containing 63
Größe auswählen
417,00 €
Größe auswählen
About This Item
417,00 €
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6G6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... TRIM63(84676)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
DKSTKLVETAIQSLDEPGGATFLLTAKQLIKSIVEASKGCQLGKTEQGFENMDFFTLDLEHIADALRAIDFGTDEEEEEFIEEEDQEEEESTEGKEEGH
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)