WH0080201M5
Monoclonal Anti-HKDC1 antibody produced in mouse
clone 3A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-FLJ22761, Anti-FLJ37767, Anti-MGC125688, Anti-hexokinase domain containing 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3A2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HKDC1(80201)
Immunogen
Sequence
MRAELEYGLKKKSHGLATVRMLPTYVCGLPDGTEKGKFLALDLGGTNFRVLLVKIRSGRRSVRMYNKIFAIPLEIMQGTGEELFDHIVQCIADFLDYMGLKGASLPLGFTFSFPCRQMSIDKGTLIGWTKGFKATDCEGEDVVDMLREAIKRRNEFDLDIVAVVNDTVGTMMTCGYEDPNCEIGLIAGTGSNMCYMEDMRNIEMVEGGEGKMCINTEWGGFGDNGCIDDIRTRYDTEVDEGSLNPGKQRYEKMTSGMYLGEIVRQILIDLTKQGLLFRGQISERLRTRGIFETKFLSQIESDRLALLQVRRILQQLGLDSTCEDSIVVKEVCGAVSRRAAQLCGAGLAAIVEKRREDQGLEHLRITVGVDGTLYKLHPHFSRILQETVKELAPRCDVTFMLSEDGSGKGAALITAVAKRLQQAQKEN
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable