WH0054556M2
Monoclonal Anti-ING3 antibody produced in mouse
clone 2C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Eaf4, Anti-FLJ20089, Anti-ING2, Anti-inhibitor of growth family, member 3, Anti-p47ING3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2C4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ING3(54556)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MLYLEDYLEMIEQLPMDLRDRFTEMREMDLQVQNAMDQLEQRVSEFFMNAKKNKPEWREEQMASIKKDYYKALEDADEKVQLANQIYDLQHF
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)