Merck
WH0022984M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDCD11 antibody produced in mouse
clone 3E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ALG4, Anti-KIAA0185, Anti-programmed cell death 11
Größe auswählen
100 μG
490,00 €
490,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
490,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDCD11(22984)
Allgemeine Beschreibung
PDCD11 is a NF-kappa-B (NFKB1; 164011)-binding protein that colocalizes with U3 RNA (MIM 180710) in the nucleolus and is required for rRNA maturation and generation of 18S rRNA (Sweet et al., 2003 [PubMed 14624448]; Sweet et al., 2008 [PubMed 17654514]).[supplied by OMIM
Immunogen
PDCD11 (AAH49838, 1 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MANLEESFPRGGTRKIHKPEKAFQQSVEQDNLFDISTEEGSTKRKKSQKGPAKTKKLKIEKRESSKSAREKFEILSVESLCEGMRILGCVKEVNELELVISLPNGLQGFV
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)