WH0011093M6
Monoclonal Anti-ADAMTS13 antibody produced in mouse
clone 4F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 13, Anti-C9orf8, Anti-DKFZp434C2322, Anti-MGC118899, Anti-MGC118900, Anti-TTP, Anti-VWFCP, Anti-vWFCP
Größe auswählen
417,00 €
Größe auswählen
About This Item
417,00 €
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4F12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ADAMTS13(11093)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
FINVAPHARIAIHALATNMGAGTEGANASYILIRDTHSLRTTAFHGQQVLYWESESSQAEMEFSEGFLKAQASLRGQYWTLQSWVPEMQDPQSWKGKEGT
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)