WH0010660M1
Monoclonal Anti-LBX1 antibody produced in mouse
clone 2B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-HPX6, Anti-LBX1H, Anti-homeobox, Anti-ladybird homeobox homolog 1 (Drosophila)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2B2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LBX1(10660)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
TNHQIYELEKRFLYQKYLSPADRDQIAQQLGLTNAQVITWFQNRRAKLKRDLEEMKADVESAKKLGPSGQMDIVALAELEQNSEATA
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable