WH0006598M1
Monoclonal Anti-SMARCB1 antibody produced in mouse
clone 3E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-BAF47, Anti-INI1, Anti-RDT, Anti-SNF5, Anti-SNF5L1, Anti-SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily b, member 1, Anti-Sfh1p, Anti-Snr1, Anti-hSNFS
Größe auswählen
417,00 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
417,00 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SMARCB1(6598)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
YTTLATSVTLLKASEVEEILDGNDEKYKAVSISTEPPTYLREQKAKRNSQWVPTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGRDKKRTFPLCFDDHDPAVIHENA
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)