WH0006478M1
Monoclonal Anti-SIAH2 antibody produced in mouse
clone 1F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-hSiah2, Anti-seven in absentia homolog 2 (Drosophila)
Größe auswählen
490,00 €
Größe auswählen
About This Item
490,00 €
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1F5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SIAH2(6478)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
FGHHFMLVLEKQEKYEGHQQFFAIVLLIGTRKQAENFAYRLELNGNRRRLTWEATPRSIHDGVAAAIMNSDCLVFDTAIAHLFADNGNLGINVTISTCCP
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)