WH0005558M2
Monoclonal Anti-PRIM2A antibody produced in mouse
clone 4G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-MGC75142, Anti-PRIM2, Anti-p58, Anti-primase, polypeptide 2A, 58kDa
Größe auswählen
417,00 €
Größe auswählen
About This Item
417,00 €
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4G2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRIM2(5558)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MEFSGRKWRKLRLAGDQRNASYPHCLQFYLQPPSENISLIEFENLAIDRVKLLKSVENLGVSYVKGTEQYQSKLESELRKLKFSYRENLEDEYEPRRRDHISHFILRLAYCQSEELRRWFIQQEMDLLRFRFSILPKDKIQDFLKDSQLQFEAVSIFL
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)