WH0002969M1
Monoclonal Anti-GTF2I antibody produced in mouse
clone 3E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-BAP135, Anti-BTKAP1, Anti-DIWS, Anti-IB291, Anti-SPIN, Anti-TFIII, Anti-WBSCR6, Anti-general transcription factor II, i
Größe auswählen
417,00 €
Größe auswählen
About This Item
417,00 €
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GTF2I(2969)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
ELAKSKAEVACIAVYETDVFVVGTERGRAFVNTRKDFQKDFVKYCVEEEEKAAEMHKMKSTTQANRMSVDAVEIETLRKTVEDYFCFCYGKALGKSTVVPVPYEKMLRDQSAVVVQGLPEGVAFKHPENYDLATLKWILENKAGISFIIKRPFLEPKKHVGGRVMVTDADRSILSPGGSCGPIKVKTEPTEDSGISLEMAAVTVKEESEDPDYYQYNIQGSHHSSEGNEGTEMEVPAEG
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)