WH0001901M1
Monoclonal Anti-EDG1 antibody produced in mouse
clone 2E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CHEDG1, Anti-D1S3362, Anti-ECGF1, Anti-EDG1, Anti-S1PR1, Anti-endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 1
Größe auswählen
490,00 €
Größe auswählen
About This Item
490,00 €
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2E12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... S1PR1(1901)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MGPTSVPLVKAHRSSVSDYVNYDIIVRHYNYTGKLNISADKENSIKL
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)