Merck
WH0000815M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CAMK2A antibody produced in mouse
clone 2C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CAMKA, Anti-KIAA0968, Anti-calcium/calmodulin-dependent protein kinase (CaM kinase) II alpha
Größe auswählen
100 μG
417,00 €
417,00 €
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1206
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
417,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1206
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2C4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CAMK2A(815)
Allgemeine Beschreibung
The product of this gene belongs to the serine/threonine protein kinases family, and to the Ca(2+)/calmodulin-dependent protein kinases subfamily. Calcium signaling is crucial for several aspects of plasticity at glutamatergic synapses. This calcium calmodulin-dependent protein kinase is composed of four different chains: alpha, beta, gamma, and delta. The alpha chain encoded by this gene is required for hippocampal long-term potentiation (LTP) and spatial learning. In addition to its calcium-calmodulin (CaM)-dependent activity, this protein can undergo autophosphorylation, resulting in CaM-independent activity. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
CAMK2A (AAH40457, 305 a.a. ~ 410 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TTMLATRNFSGGKSGGNKKSDGVKESSESTNTTIEDEDTKVRKQEIIKVTEQLIEAISNGDFESYTKMCDPGMTAFEPEALGNLVEGLDFHRFYFENLWSRNSKPV
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)