Wichtige Dokumente
WH0000001M2
Monoclonal Anti-A1BG antibody produced in mouse
clone 4F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-A1B, Anti-ABG, Anti-DKFZp686F0970, Anti-GAB, Anti-HYST2477, Anti-alpha-1-B glycoprotein
Größe auswählen
490,00 €
Voraussichtliches Versanddatum09. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
490,00 €
Voraussichtliches Versanddatum09. Mai 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4F6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... A1BG(1)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MAPVSWITPGLKTTAVCRGVLRGVTFLLRREGDHEFLEVPEAQEDVEATFPVHQPGNYSCSYRTDGEGALSEPSATVTIEELAAPPPPVLMHHGESSQVLHPGNKVTLTCVAPLSGVDFQLRRGEKELLVPRSSTSPDRIFFHLNAVALGDGGHYTCRYRLHDNQNGWSGDSAPVELILSDETLPAPEFSPEPESGRALRLRCLAPLEGARFALVREDRGGRRVHRFQSPAGTEALFELHNISVADSANYSCVYVDLKPPFGGSAPSERLELHVDGPPPRPQLRATWSGAVLAGRDAVLRCEGPIPDVTFELLREGETKAVKTVRTPGAAANLELIFVGPQHAGNYRCRYRSWVPHTFESELSDPVELLVAES
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)