This is a Nunc product, 377224. The star foot base allows it to lock into the Nunc CryoTube vial holder, 03755-71. The vial holder is currently not available. Please see the specific product image below:
V8009
Nunc® CryoTubes®
capacity 3.6 mL, Internal thread, round bottom, pack of 400 ea ( Bag)
Synonym(e):
cryogenic tubes, cryogenic vials
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless tube
polypropylene
polypropylene tube
round bottom
Beschreibung
cryogenic vial, 3.6 mL, internal thread, round bottom, 400/pk
Sterilität
sterile (with writing area)
sterile; irradiated
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
Internal thread
internal thread; screw cap
Verpackung
pack of 400 ea ( Bag)
Hersteller/Markenname
Nunc 366524
Parameter
-150 °C min. temp.
L × Durchm.
70 mm × 12.5 mm
Kapazität
3.6 mL
Röhrchendurchm.
12.5 mm
Allgemeine Beschreibung
- Für den kryogenen Transport und die Lagerung von biologischem Material
- Entspricht den IATA-Anforderungen für den Transport diagnostischer Präparate.
- Nicht-zytotoxische, nicht-mutagene Ausgangsmaterialien und pyrogenfreie IVD-kompatible Röhrchen für zusätzliche Probensicherheit
- Geringe Zelladhäsion und geringe Proteinbindung
- Zertifizierte DNase- und RNase-freie Röhrchen für genomische Anwendungen
- Steril (SAL 10-6) für maximale Gewährleistung von Sterilität
- Röhrchen mit Innengewinde, geeignet für die Lagerung bis hin zur Dampfphase von Flüssigstickstoff
- Röhrchen mit Außengewinde, geeignet für die Lagerung von der allgemeinen Kühlung (+4 °C) bis hin zur Dampfphase von Flüssigstickstoff
- Bei extremen Lagerungsbedingungen wie etwa in der Flüssigphase von Stickstoff müssen CryoFlex™-Röhrchen verwendet werden.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
-
Hi, in picture for this product it shows two type of vials. Actually I need vials could lock on stand to enable easy unscrewing the cap What is the correct product code for that if I want to order? Thanks
1 Antwort