Merck
V6260
Greiner Cryo.s vials
capacity 2 mL, natural cap, bottom, support rim
Synonym(e):
cryo vials, cryogenic tubes, cryogenic vials, cryrogenic storage, Greiner cryogenic vials
Größe auswählen
500 EA
187,00 €
187,00 €
Versandbereit am02. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 EA
187,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103000
NACRES:
NB.22
187,00 €
Versandbereit am02. April 2025Details
Materialien
colorless tube
polypropylene tube
round bottom (self-standing)
Sterilität
sterile (DNAse and RNAse free)
Leistungsmerkmale
bottom support rim
Internal thread
Verpackung
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
Hersteller/Markenname
Greiner 122261
Parameter
-196 °C min. temp.
Kappendurchm.
12.6 mm
Kapazität
2 mL
Röhrchendurchm.
12.5 mm
Farbe
natural cap
Allgemeine Beschreibung
Cryo.S freezing vials from Greiner are radiation sterilized along and are DNase- and RNase-free. Non-pyrogenic by LAL method. Vials and caps are made of polypropylene. Caps available in a variety of colors. 150 Cap inserts with 500 each size and 100 cap inserts with 300 each size.
Rechtliche Hinweise
Cryo.s is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)