Merck
V6135
Greiner Cryo.s vials
capacity 2 mL, red cap, vial type, id field
Synonym(e):
cryo vials, cryogenic tubes, cryogenic vials, cryrogenic storage, Greiner cryogenic vials
Größe auswählen
500 EA
201,00 €
201,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 EA
201,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103000
NACRES:
NB.11
201,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Materialien
colorless tube
polypropylene tube
round bottom polypropylene
round bottom
Sterilität
sterile (DNAse and RNAse free)
Leistungsmerkmale
vial type id field
Internal thread
Verpackung
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
Hersteller/Markenname
Greiner 121280
Parameter
-196 °C min. temp.
Kappendurchm.
12.6 mm
Kapazität
2 mL
Röhrchendurchm.
12.5 mm
Farbe
red cap
Allgemeine Beschreibung
Cryo.S freezing vials from Greiner are radiation sterilized along and are DNase- and RNase-free. Non-pyrogenic by LAL method. Vials and caps are made of polypropylene. Caps available in a variety of colors. 150 Cap inserts with 500 each size and 100 cap inserts with 300 each size.
Rechtliche Hinweise
Cryo.s is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)