Merck
U2626
Sigma-Aldrich
Uridine 3′:5′-cyclic monophosphate sodium salt
~98%
About This Item
Lineare Formel:
C9H10N2O8PNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
Assay
~98%
Form
solid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na].OC1C2OP(O)(=O)OCC2OC1N3C=CC(=O)NC3=O
InChI
1S/C9H11N2O8P.Na.H/c12-5-1-2-11(9(14)10-5)8-6(13)7-4(18-8)3-17-20(15,16)19-7;;/h1-2,4,6-8,13H,3H2,(H,15,16)(H,10,12,14);;
InChIKey
RASOKOFGAKEGDS-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)