TOX6
In Vitro Toxicology Assay Kit, Sulforhodamine B based
Synonym(e):
biomass viability assay, sulforhodamine B, total biomass assay
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verwendung
kit sufficient for 1,000 tests
Verpackung
pkg of 1 kit
Lagerbedingungen
dry at room temperature
λmax
565 nm
Anwendung(en)
cell analysis
detection
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Zellbasierte Assays für Zellproliferation (BrdU, MTT, WST1), Zellviabilität und Zytotoxizitätsversuche für Anwendungen in der Krebs- und Stammzellforschung und in den Neurowissenschaften.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.