T9924
Troponin I from human heart
lyophilized powder
Synonym(e):
Tn-I
Biologische Quelle
human heart
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Methode(n)
inhibition assay: suitable
Löslichkeit
water: 5 vial/mL, clear, colorless
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... TNNI3(7137)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Troponin together with tropomyosin, regulate the binding of myosin to actin. Troponin is a trimeric protein composed of Troponin subunits I, C and T. Troponin C binds calcium ions, Troponin T binds to tropomyosin and troponin I binds to actin