Wichtige Dokumente
T7450
T62
≥98% (HPLC), crystalline
Synonym(e):
2-Amino-3-(4-chlorobenzoyl)-5,6,7,8-tetrahydrobenzothiophene
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
crystalline
Farbe
orange
Löslichkeit
DMSO: ~20 mg/mL
H2O: insoluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1sc2CCCCc2c1C(=O)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C15H14ClNOS/c16-10-7-5-9(6-8-10)14(18)13-11-3-1-2-4-12(11)19-15(13)17/h5-8H,1-4,17H2
InChIKey
OTZVBZFYMFTYKH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADORA1(134)
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)