Wichtige Dokumente
T6638
Tolnaftat
Synonym(e):
O-(2-Naphthyl)-N-methyl-N-m-tolyl-thiocarbamat
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Lagerbedingungen
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
chloroform: soluble 50 mg/mL
Wirkungsspektrum von Antibiotika
fungi
Wirkungsweise
enzyme | inhibits
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C(=S)Oc1ccc2ccccc2c1)c3cccc(C)c3
InChI
1S/C19H17NOS/c1-14-6-5-9-17(12-14)20(2)19(22)21-18-11-10-15-7-3-4-8-16(15)13-18/h3-13H,1-2H3
InChIKey
FUSNMLFNXJSCDI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?