Merck
T5395
Sigma-Aldrich
TAPSO sodium salt
Synonym(e):
3-(N-tris[Hydroxymethyl]methylamino)-2-hydroxypropanesulfonic acid
About This Item
Lineare Formel:
C7H16NO7SNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Assay
≥99% H2SO4 basis (titration)
Qualitätsniveau
Form
powder or crystals
Nützlicher pH-Bereich
7.0-8.2
pKa (25 °C)
7.6
Löslichkeit
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
SMILES String
[Na+].OCC(CO)(CO)NCC(O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO7S.Na/c9-3-7(4-10,5-11)8-1-6(12)2-16(13,14)15;/h6,8-12H,1-5H2,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChIKey
XRADYQRMWVBZEH-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable