T5141
Glycerintrimyristat
≥99%
Synonym(e):
1,2,3-Trimyristoylglycerin, 1,2,3-Tritetradecanoylglycerin, Trimyristin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant (palm)
Assay
≥99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
56-57 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
Lipid-Typ
neutral glycerides
Versandbedingung
ambient
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C45H86O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-43(46)49-40-42(51-45(48)39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)41-50-44(47)38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h42H,4-41H2,1-3H3
InChIKey
DUXYWXYOBMKGIN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable