Merck
T4541
Supelco
Glasröhren für Röhrchengele
I.D. × L 0.5 mm × 7.5 cm
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
ID × L
0.5 mm × 7.5 cm
Leistungsmerkmale und Vorteile
Obwohl die unten aufgeführten Röhrchen unterschiedliche Innendurchmesser haben, besitzen sie alle den gleichen 3.0 mm Außendurchmesser. Das macht die Röhrchen weniger zerbrechlich und leichter zu handhaben.
Kompatibilität
Die 7.5 cm Röhren passen in die Mini-Elektrophoreseeinheit und die 13.5 cm Röhren passen in die Standardgröße.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)