T3577
Tolperisone -hydrochlorid
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
2-Methyl-1-(4-methylphenyl)-3-(1-piperidyl)propan-1-one -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: >20 mg/mL
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl.CC(CN1CCCCC1)C(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C16H23NO.ClH/c1-13-6-8-15(9-7-13)16(18)14(2)12-17-10-4-3-5-11-17;/h6-9,14H,3-5,10-12H2,1-2H3;1H
InChIKey
ZBUVYROEHQQAKL-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..