Wichtige Dokumente
T2826
TargeTron™ Vector pACD4K-C-loxP
Expression Vector for Bacterial Gene Knockout
About This Item
Empfohlene Produkte
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?