Merck
T2763
Sigma-Aldrich
Thymoliodid
Powder
Synonym(e):
4,4′-Bis-(iodoxy)-2,2′-dimethyl-5,5′-bis-(1-methylethyl)-1,1′-biphenyl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24I2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
550.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
product name
Thymoliodid,
Form
powder
Qualitätsniveau
εmax
≥320 at 241-246 nm in chloroform
Wirkungsspektrum von Antibiotika
fungi
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Wirkungsweise
DNA synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)c1cc(c(C)cc1OI)-c2cc(C(C)C)c(OI)cc2C
InChI
1S/C20H24I2O2/c1-11(2)15-9-17(13(5)7-19(15)23-21)18-10-16(12(3)4)20(24-22)8-14(18)6/h7-12H,1-6H3
InChIKey
SHOKWSLXDAIZPP-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Iodinated thymol with mild antiseptic activity
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable