Merck
T2250
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-6-diphenylphosphoryl-β-D-mannopyranose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H29O13P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
580.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
114-115  °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)OC1OC(COP(=O)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
InChI
1S/C26H29O13P/c1-16(27)33-23-22(37-26(36-19(4)30)25(35-18(3)29)24(23)34-17(2)28)15-32-40(31,38-20-11-7-5-8-12-20)39-21-13-9-6-10-14-21/h5-14,22-26H,15H2,1-4H3
InChIKey
IKZZNFIJWMQZMQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)