Merck
T1286
Sigma-Aldrich
Nε-p-Tosyl-L-lysine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H20N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1=CC=C(S(NCCCC[C@H](N)C(O)=O)(=O)=O)C=C1
InChI
1S/C13H20N2O4S/c1-10-5-7-11(8-6-10)20(18,19)15-9-3-2-4-12(14)13(16)17/h5-8,12,15H,2-4,9,14H2,1H3,(H,16,17)/t12-/m0/s1
InChIKey
FRJAAXSHLGSWAP-LBPRGKRZSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)