T1043
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3119
nominal capacity 10 mL
Synonym(e):
High-Speed Centrifuge Tubes, Nalgene tubes
Größe auswählen
94,00 €
Auf LagerDetails
Größe auswählen
About This Item
94,00 €
Auf LagerDetails
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene copolymer
polypropylene screw closure
round bottom tube
screw top cap (Linerless)
Agentur
suitable for DIN 38407-42
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RCF 50,000 × g
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene® 3119-0010
Nennkapazität
10 mL
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Provides superior chemical resistance compared to polycarbonate tubes.
- Autoclavable and can withstand repeated autoclaving, resulting in a longer lifespan than polycarbonate tubes subjected to the same conditions.
- Includes polypropylene linerless closures, which are easy to clean and provide leakproof protection under normal conditions up to 10,000 x g.
- Leakproof when used with the provided Nalgene closure.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)