Merck
T0828
Sigma-Aldrich
L-Talitol
≥98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+/m0/s1
InChIKey
FBPFZTCFMRRESA-OMMKOOBNSA-N
Allgemeine Beschreibung
A rare sugar alcohol (polyol).
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)