Merck
SYNS389150
Synthware long syringe needle
O.D. × L 0.9 mm × 150 mm , Bevel Tip, needle, female luer lock
Synonym(e):
Synthware S389150, bevel tip needle, stainless steel syringe needle
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Leistungsmerkmale
needle female luer lock
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech S389150
AD × L
0.9 mm × 150 mm , Bevel Tip
Allgemeine Beschreibung
Long Syringe Needles, #304 SS, OD: 0.9Mm, Length: 150mm
Anwendung
kemetch; synthware; needle; extended length
Leistungsmerkmale und Vorteile
Organic Chemistry
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)