SYNP192005
Synthware™ class A graduated pipet
bottle capacity 5 mL, borosilicate glass 3.3
Synonym(e):
Synthware P192005, Pasteur pipette
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass 3.3
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech P192005
Flaschenkapazität
5 mL
Allgemeine Beschreibung
Pipets, Graduated, Class A, Capacity: 5mL
Anwendung
kemetch; synthware; pipet; graduated; class a
Leistungsmerkmale und Vorteile
Organic Chemistry
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)