SRP6526
FTO human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
FATSO, Fat Mass and Obesity-associated Protein
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
~65 kDa (Human FTO aa 2-505 is fused at the N-terminus to a His-tag.)
Verpackung
pkg of 10 μg
Konzentration
0.2 mg/mL
Verunreinigungen
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... FTO(79068)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)