SRP6412
BRD2 (1-455) his tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Bromodomain containing 4, D6S113E, FSH, FSRG1, NAT, RING3, RNF3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
52.8 kDa (478 aa, 1-455 aa + His Tag)
Verpackung
pkg of 100 μg
Konzentration
1 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... BRD2(6046)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable