SRP6371
Aldose Reductase human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
ADR, AKR1B1, ALDR1, ALR2, AR, Aldo-keto reductase family1, member B1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
35.8 kDa (316 aa, 1-316 aa)
Verpackung
pkg of 100 μg
Konzentration
1 mg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... AKR1B1(231)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable