SRP6284
Irisin human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
FNDC5 (cleaved), Fibronectin Type III Domain-containing Protein 5, Fibronectin Type III Repeat-containing Protein 2 (cleaved)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
~13 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... FNDC5(252995)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)